Learn More
Diethyl-2-(2-cyanoethyl)malonat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434623 50 g 50 Gramm
11424623 10 g 10 Gramm
11314509 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11567.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 17216-62-5 | C10H15NO4 | 213.233 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17216-62-5
Summenformel Gehäuse C10H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.233
MDL-Nummer MFCD00001966
InChI-Schlüssel YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87005
IUPAC-Name Diethyl2-(2-Cyanoethyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Dichte 1.079
Siedepunkt 115°C to 117°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1790237
Synonym diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) ≥98%