Learn More
Diethyl 2,2-Diallylmalonat, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10683413 10 g 10 Gramm
10243662 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00826EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3195-24-2
Summenformel C13H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.299
MDL-Nummer MFCD00009126
InChI-Schlüssel LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
IUPAC-Name Diethyl2,2-Bis(prop-2-enyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Dichte 0.9940g/mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch