Learn More
Diethyl (2,4-dichlorphenyl)malonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491210
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491210 2.5 g 2.50 Gramm
11481210 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11491210
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26330.27
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111544-93-5 | C13H14Cl2O4 | 305.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111544-93-5
Summenformel C13H14Cl2O4
Molekulargewicht (g/mol) 305.15
MDL-Nummer MFCD00831103
InChI-Schlüssel FIGCCTUCURBNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-2,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2,4-dichlorophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenylmalonate, 2-2,4-dichloro-phenyl-malonic acid diethyl ester, propanedioic acid,2-2,4-dichlorophenyl-,1,3-diethyl ester
PubChem CID 2736112
IUPAC-Name 1,3-diethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Menge 2.5 g
Formelmasse 305.16
Reinheit (%) 95%