Learn More
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonatoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10621952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621952 1 g Glasflasche 1 Gramm
10135683 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 332220010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 203192-98-7 | C6H17NO3P | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203192-98-7
Summenformel C6H17NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00800256
InChI-Schlüssel JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
Synonym diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
PubChem CID 2733595
IUPAC-Name diethyl (2-azaniumylethyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Schmelzpunkt 135.0°C to 141.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.