Learn More
2-Bromethanphosphonsäurediethylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319709 25 g 25 Gramm
11309709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21156.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
It is employed as a reactant involved in radical coupling, synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites, click-chemistry, asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins, Negishi alkyl-aryl cross-coupling, and in synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktionsmittel eingesetzt, das an der radikalen Kopplung, der Synthese organosolulärer Zirkonphosphonat-Nanoverbunde, der Klick-Chemie, der asymmetrischen Epoxidierung nicht funktionalisierter Olefine, der Negishi Alkyl-Aryl-Kreuzkopplung und der Synthese hydrolytisch stabiler Phosphonsäuren für den Einsatz als Dentalklebstoffe beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-30-1
Summenformel C6H14BrO3P
Molekulargewicht (g/mol) 245.05
MDL-Nummer MFCD00000239
InChI-Schlüssel PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
IUPAC-Name 1-Brom-2-Diethoxyphosphorylethan
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Dichte 1.275
Siedepunkt 98°C to 100°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4605
Menge 25 g
Beilstein 1766077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(20g/L) (25°C).
Formelmasse 245.06
Reinheit (%) 97%