Learn More
Diethyl(2-cyanoethyl)phosphonat, TRC
Artikelnummer. 30386518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386518 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD478555250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
CAS 10123-62-3
Summenformel C7H14NO3P
Menge 250 mg
Synonym 3-(Diethyl phosphono)propionitrile, (2-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl esterDiethyl (2-cyanoethyl)phosphonate, O,O'-Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonatebeta-(Diethoxyphosphinyl)propionitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(CCC#N)OCC
IUPAC-Name 3-Diethoxyphosphorylpropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 191.16
Formelmasse 191.0711