Learn More
Diethyl 2-Isopentyl-2-Methylmalonat, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10541123 10 g 10 Gramm
10347404 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541123 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00828EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 121823-85-6
Summenformel C13H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
MDL-Nummer MFCD00053035
InChI-Schlüssel LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 233614
IUPAC-Name Diethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch