Learn More
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonat,96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10764821 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607294 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123690050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-71-6
Summenformel C7H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 198.2
MDL-Nummer MFCD00044728
InChI-Schlüssel RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 98.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2P(=O)(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.4325 to 1.4355
Menge 5 g
Fieser 13,255
Relative Dichte 1.11
Formelmasse 198.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit