Learn More
Diethyl-2-propyl-1H-imidazol-4,5-dicarboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17943656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943656 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1317.190025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diethyl-2-propyl-1H-imidazol-4,5-dicarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-propyl-1H-imidazol-4,5-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Menge 25 mg
Formelmasse 254,1267 g/mol