Learn More
Diethyl-2-propylimidazol-4,5-dicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30374894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374894 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44479525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Summenformel C12 H18 N2 O4
Menge 25 g
Synonym 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-propyl-1H-imidazol-4,5-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Formelmasse 254.1267