Learn More
Diethyl2-Thienylmethylphosphonat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472489 5 g 5 Gramm
15482489 250 mg 250 Milligramm
15462489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472489 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65232.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2026-42-8 | C9H15O3PS | 234.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2026-42-8
Summenformel C9H15O3PS
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
MDL-Nummer MFCD00128457
InChI-Schlüssel GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
PubChem CID 4185897
IUPAC-Name 2-(Diethoxyphosphorylmethyl)thiophen
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Farbe Gelb
Brechungsindex 1.52
Menge 5 g
Beilstein 1683411
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit