Learn More
Diethyl (3,3-Diethoxypropyl)phosphonat, 95 %, stabilisiert mit max. 1% w/w Na2CO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10377901 5 g Glasflasche 5 Gramm
10492835 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 346930250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15110-17-5 | C11H25O5P | 268.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15110-17-5
Summenformel C11H25O5P
Molekulargewicht (g/mol) 268.29
MDL-Nummer MFCD00800259
InChI-Schlüssel WKPXMGJOGYEGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3,3-diethoxypropyl phosphonate, diethyl 3,3-diethoxypropylphosphonate, phosphonic acid, p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester, 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-propane, 3-diethoxyphosphoryl propanaldehyde diethyl acetal, phosphonic acid,p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester
PubChem CID 328856
IUPAC-Name 3-Diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxypropan
SMILES CCOC(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (3, 3-diethoxypropyl)phosphonate
Namenshinweis Stabilized with max.1% (w/w) Na2CO3
Farbe Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Menge 25 g
Stabilisator 1% max. Na2CO3
Formelmasse 268.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.