Learn More
Diethyl-3,4-furandicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10658824 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10658824 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10658824 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 156510050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl 3, 4-furandicarboxylate
CAS 30614-77-8
Farbe Farblos
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 155°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H12O5
Brechungsindex 1.4715 to 1.4735
MDL-Nummer MFCD00005349
Menge 5 g
Relative Dichte 1.14
Synonym diethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-furandicarboxylic acid, diethyl ester, 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate, furan-3,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 5-18-07-00053 beilstein handbook reference, zodfwnhyqarjlc-uhfffaoysa, 3,4-furandicarboxylicacid, 3,4-diethyl ester
InChI-Schlüssel ZODFWNHYQARJLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=COC=C1C(=O)OCC
IUPAC-Name 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 212.20
PubChem CID 35399
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl 3,4-furandicarboxylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.