Learn More
Diethyl(3-pyridinyl)boran, Mikromol™
Artikelnummer. 30049610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049610 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049610 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3504.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diethyl(3-pyridinyl)boran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethyl(3-pyridinyl)borane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H14 B N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI-Formel InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC-Name Diethyl(3-pyridyl)boran
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
Menge 25 mg
Formelmasse 147,1219 g/mol