Learn More
Diethyl(3-pyridyl)boran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421329 5 g 5 Gramm
15431329 25 g 25 Gramm
15441329 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64225.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für: Vorbereitung von Inhibitoren der Ataxia-Telangiectasia-mutierten und Rad3-bezogenen Proteinkinase (ATR) als potenzielles Krebsmedikament, N-Methylierungsreaktionen der Pyridyll-Gruppe, Palladium-katalysierte Aminationsreaktionen, intramolekulare Heck-Reaktionen, Kopplungsreaktionen und Synthese von trisubstituierten Pyrimidinen aus Polyhalopyrimidinen über Suzuki-Kopplung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89878-14-8
Summenformel C9H14BN
Molekulargewicht (g/mol) 147.03
MDL-Nummer MFCD00012348
InChI-Schlüssel OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
IUPAC-Name Diethyl(pyridin-3-yl)boran
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl(3-pyridyl)borane
Schmelzpunkt 172°C to 175°C (literature)
Menge 5 g
Beilstein 4381494
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 147.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest