Learn More
Diethyl-4-Aminobenzylphosphonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425946 25 g 25 Gramm
11415946 5 g 5 Gramm
11435946 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22279.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate is used as a reagent in the preparation of [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid. It is also used in the production of diethyl p-benzoylaminobenzylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl4-aminobenzylphosphonat wird als Reagenz bei der Herstellung von [4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Diethyl-p-Benzoylaminobenzylphosphonat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20074-79-7
Summenformel C11H18NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 243.24
MDL-Nummer MFCD00007913
InChI-Schlüssel ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
PubChem CID 88358
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 25 g
Beilstein 2941613
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
IUPAC-Name diethyl [(4-aminophenyl)methyl]phosphonate
Formelmasse 243.24
Reinheit (%) 99%