Learn More
Diethyl4-Methoxybenzylphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301857 10 g 10 Gramm
11311857 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05226.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1145-93-3 | C12H19O4P | 258.254 g/mol
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate is used in synthesis of C-aryl glycosides. It acts as a reactant for synthesis of γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination, stilbenoid derivatives with neuroprotective activity, resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity, Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl4-Mthoxybenzylphosphonat wird zu Synthese von C-Arylglykosiden verwendet. Wirkt als Reaktionspartner für die Synthese von γ-mnofluorierten Goniothalamin-Analoga durch ringöffnende Hydrofluorierung, stilbenoide Derivate mit neuroprotektiver Aktivität, Resveratrol-Chroman-Hybride mit antioxidativer Aktivität, Oligostilbenoide mit regioselektiver Cyclodehydratisierung und Arylierung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1145-93-3
Summenformel C12H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 258.254
MDL-Nummer MFCD00015662
InChI-Schlüssel NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-methoxybenzylphosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl phosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxybenzene, diethyl 4-methoxyphenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxy-benzene, phosphonic acid, 4-methoxyphenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1bsuk, 4-diethylphosphonomethyl anisole, diethyl-4-methoxybenzyl phosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl-phosphonate
PubChem CID 4063826
IUPAC-Name 1-(Diethoxyphosphorylmethyl)-4-methoxybenzol
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)OC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
Dichte 1.5
Siedepunkt 136°C to 138°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5045
Menge 10 g
Beilstein 2125148
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 258.25
Reinheit (%) ≥98%