Learn More
Diethyl-4-oxopimelat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 4-oxopimelate |
| CAS | 6317-49-3 |
| Summenformel | C11H18O5 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl-4-Oxoheptandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.26 |
| Formelmasse | 230.1154 |