Learn More
Diethyl-Acetamidomalonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437956 500 g 500 Gramm
11417956 25 g 25 Gramm
11427956 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14048.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.221 g/mol
Diethyl 2-Acetamidomalonate, is a versatile building block used for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is an intermediate for the preparation of Novobiocin analogues as potential heat shock protein 90 inhibitors. It is also used as a important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-2-Acetamidomalonat ist ein vielseitiger Baustein für die Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen. Ist ein Zwischenprodukt für die Herstellung von Novobiocin-Analoga als potenzielle Hitzeschockprotein-90-Inhibitoren. Wird auch als wichtige Zwischenprodukte in Synthesen der Vitamine B1 und B6, von Barbituraten, nicht-steroidalen Entzündungshemmern und zahlreichen anderen Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-90-2
Summenformel C9H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 217.221
MDL-Nummer MFCD00009146
InChI-Schlüssel ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC-Name Diethyl-2-acetamidopropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetamidomalonate
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Siedepunkt 185°C (20 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 783883
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98%