Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl acetamidomalonate |
| Namenshinweis | 99+% |
| Schmelzpunkt | 94°C to 97°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 185°C (20.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5 |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diethyl acetamidomalonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.