Learn More
Diethylacetamidomalonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-108168 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10676644
Marke: Thermo Scientific Acros 113930250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-90-2
Summenformel C9H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
MDL-Nummer MFCD00009146
InChI-Schlüssel ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC-Name Diethyl-2-acetamidopropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetamidomalonate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 185°C (20.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Menge 25 g
Beilstein 04, II, 891
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl acetamidomalonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.