Learn More
Diethylacetatidomalonat, Mikromol
Beschreibung
Diethylacetatidomalonat, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Acetamidomalonate |
| CAS | 1068-90-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diethyl Acetamidomalonate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H15 N O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| Mehr anzeigen |