Learn More
Diethylacetylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491440 25 g 25 Gramm
11471440 1 g -
11481440 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491440 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26896.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethylacetylmethylphosphonat wird als Ligand in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallen der Lanthanoidserie wie Terbium, Europium und Neodym verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Dichlormethan und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-71-6
Summenformel C7H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 194.167
MDL-Nummer MFCD00044728
InChI-Schlüssel RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylmethylphosphonate
Dichte 1.01
Siedepunkt 129°C (9 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform.
Formelmasse 194.17
Reinheit (%) 97%