Learn More
Adipinsäurediethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081477
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11470363
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11476.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Poly(vinylidene fluoride) (PVF2) gels in diethyl adipate (DEA) with fibrillar morphology is presented. Gelation process obeys the three-dimensional percolation mechanism. Combustion and emission characteristics of a direct-injection diesel engine is fueled with diesel-diethyl adipate blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Poly(vinylidene flouride) (PVF2) gels in diethyl adipate (DEA) with fibrillar morphology is presented. Der Gelationsprozess entspricht dem dreidimensionalen Perkolationsmechanismus. Die Verbrennungs- und Emissionsmerkmale eines Dieseldirekteinspritzers werden mit Diesel-Diethyladipat-Mischungen befeuert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-28-6
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00009215
InChI-Schlüssel VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
IUPAC-Name Diethylhexanedioat
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl adipate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.008
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3CH2O2C(CH2)4CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.4275
Menge 100 g
Beilstein 1780035
Merck Index 14,162
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 99%