Learn More
Diethylallylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10737022 25 g Glasflasche 25 Gramm
10624532 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336110250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1067-87-4 | C7H15O3P | 178.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-87-4
Summenformel C7H15O3P
Molekulargewicht (g/mol) 178.17
MDL-Nummer MFCD00015134
InChI-Schlüssel YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylphosphonate, diethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, diethyl-allylphosphonate, acmc-1bprn, phosphonic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, allylphosphonic acid diethyl, 3-diethoxyphosphoryl-prop-1-ene, allylphosphonic acid diethyl ester, allyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 573014
IUPAC-Name 3-Diethoxyphosphorylprop-1-en
SMILES CCOP(=O)(CC=C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl allylphosphonate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Siedepunkt 97.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2
Brechungsindex 1.4325 to 1.4345
Menge 25 g
Formelmasse 178.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit