Learn More
Diethylaminomethylenemalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11388286
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11388286 1 g 1 Gramm
11398286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11388286 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15511.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 6296-99-7 | C8H13NO4 | 187.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6296-99-7
Summenformel C8H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 187.195
MDL-Nummer MFCD01075695
InChI-Schlüssel WDTWMEZMHUEZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-aminomethylene malonate, diethyl aminomethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-aminomethylidene propanedioate, propanedioic acid, aminomethylene-, diethyl ester, diethyl aminomethylene malonate, amino-methylene malonic acid, diethyl ester, acmc-1b66v, ksc494c4d, diethyl amino-methylenemalonate
PubChem CID 226751
IUPAC-Name Diethyl 2-(aminomethyliden)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(=CN)C(=O)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl aminomethylenemalonate
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 114°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1708651
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 98%