Learn More
Diethylazodicarboxylat, 97 %
Artikelnummer. p-7047505
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374266 5 g 5 Gramm
11384266 25 g 25 Gramm
11394266 100 g 100 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19348.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethylazodicarboxlat wirkt als Dienophil, das bei Diels-Alder-Reaktionen verwendet wird. Es wird als Reagenz bei der alpha-Thiocyanation von enolisierbaren Ketonen mit Ammoniumthiocyanat und der Annulation von n-geschützten Iminen verwendet. Es dient als Reaktant für die Herstellung von Immunostimulanzien, alpha-Galactosylceramiden, Bisubstrat-Inhibitoren mit molekularer Erkennung an der aktiven Stelle von Catechol-O-Methyltransferase und aza-beta-Lactamen über NHC-katalysierte [2 + 2]-Cycloaddition mit Ketenen. Es findet Anwendung in der Mitsunobu-Reaktion und wird in der Synthese von Pharmazeutika wie Zidovudin und Procarbazin verwendet. Die enthaltene Azogruppe ist ein Michael-Akzeptor und wird für die Umwandlung von Beta-Ketoestern in die entsprechenden Hydrazin-Derivate beim Vorhandensein von Kupfer(II)-Katalysatoren verwendet. Darüber hinaus ist es ein effizientes Dehydrierungsmittel, das bei der Herstellung von Aldehyden, Disulfiden aus Alkoholen bzw. Thiolen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Diethylether und Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1972-28-7
Summenformel C6H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.156
MDL-Nummer MFCD00009103
InChI-Schlüssel FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Synonym diethyl azodicarboxylate, dead, diethyl azodiformate, ethyl azodicarboxylate, diethoxycarbonyldiazene, azodicarboxylic acid diethyl ester, diethyl e-diazene-1,2-dicarboxylate, ethyl ne-n-ethoxycarbonyliminocarbamate, diethyl diazenedicarboxylate, diazenedicarboxylic acid, diethyl ester
PubChem CID 5462977
IUPAC-Name Ethyl (NE)-N-Ethoxycarbonyliminocarbamat
SMILES CCOC(=O)N=NC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl azodicarboxylate
Siedepunkt 106°C (13 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Strukturformel CH3CH2O2C-N=N-CO2CH2CH3
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 908662
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%