Learn More
Ethylidenmalonsäurediethylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl benzylidenemalonate is used as a pharmaceutical intermediate. It is also involved in the Conjugate addition of cyanide ion to arylidenemalonic esters provides a useful route to arylsuccinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethyl-Benzylidenemalonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Ist auch an der konjugierten Zugabe von Cyanid-Ionen zu Arylidenmalonsäureestern beteiligt und bietet einen nützlichen Weg zu Arylsuccinsäuren.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl benzylidenemalonate |
| Schmelzpunkt | 28°C to 31°C |
| Dichte | 1.107 |
| Siedepunkt | 215°C to 217°C (30 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.536 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 528894 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 248.28 |
| Mehr anzeigen |