Learn More
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10162570 25 g Glasflasche 25 Gramm
10122620 100 g Glasflasche 100 Gramm
11965141 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10162570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114170250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-32-6
Summenformel C11H17O3P
Molekulargewicht (g/mol) 228.23
InChI-Schlüssel AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
IUPAC-Name Diethyl-benzylphosphonat
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl benzylphosphonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 108.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2C6H5
Brechungsindex 1.4950 to 1.4980
Menge 25 g
Relative Dichte 1.09
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl benzylphosphonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.