Learn More
Diethyl(Boc-amino)malonat, TRC
Artikelnummer. 30376477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376477 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD443800500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (Boc-amino)malonate
CAS 102831-44-7
Summenformel C12 H21 N O6
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 275.3
Formelmasse 275.1369