Learn More
Diethylbromdifluoromethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30371350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371350 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4438455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate
CAS 65094-22-6
Summenformel C5H10BrF2O3P
Menge 5 g
Synonym P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
IUPAC-Name 1-[[Brom(difluor)methyl]-ethoxyphosphoryl]oxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 267.01
Formelmasse 265.9519