Learn More
Diethylbromomalonat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081133
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304509 25 g 25 Gramm
11494393 50 g 50 Gramm
11404403 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10965.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.065 g/mol
Diethyl bromomalonate is used in perfumes. It is also used to synthesize other compounds such as barbiturates, artificial flavorings, vitamin B1, and vitamin B6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylbrommalonat wird in Parfums verwendet. Wird auch zur Synthese anderer Verbindungen wie Barbiturate, künstliche Aromastoffe, Vitamin B1 und Vitamin B6 verwendet.
Löslichkeit
Nur gering in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 685-87-0
Summenformel C7H11BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 239.065
MDL-Nummer MFCD00009138
InChI-Schlüssel FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
IUPAC-Name Diethyl-2-brompropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl bromomalonate
Dichte 1.402
Siedepunkt 233°C to 235°C
Flammpunkt 111°C (231°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 509768
Löslichkeitsinformationen Does not mix well with water.
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) ≥90%