Learn More
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11925161 100 mL 100 Milliliter
11915161 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 11925161
Marke: Thermo Scientific Acros 436131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-58-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00009107
InChI-Schlüssel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC-Name Diethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl carbonate
Schmelzpunkt -43.0°C
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CO
Brechungsindex 1.3830 to 1.3850
Menge 100 mL
Merck Index 15,3835
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.8g/L.
Viskosität 0.827 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.