Learn More
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethylcarbonat ist Ester, Beta-Enaminoester, Carbamat und unsymmetrisches Alkylcarbonat. Aktiver Bestandteil von Elektrolyten, die in Lithium verwendet werden, und als Lösungsmittel für Zelluloseether, Nitrocellulose, Natur- und Kunstharz und für intramuskuläre Erythromycin-Injektionen. Wird zudem für die Synthese von 3-Ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-on, Phenobarbital, Pyrethrum-Batterien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diehtylether, Ethanol und Chloroform, nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Säuren, Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Carbonate |
| Schmelzpunkt | °C to 43°C |
| Dichte | 0.975 |
| Siedepunkt | 126°C to 128°C |
| Flammpunkt | 31°C (87°F) |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
| Brechungsindex | 1.3845 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN2366 |
| Beilstein | 956591 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diethyl carbonate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl carbonate