Learn More
Diethylcarbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Carbonate |
| CAS | 105-58-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C5H10O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.03 |
| Formelmasse | 118.063 |
| Mehr anzeigen |