Learn More
Diethylchlormalonat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258949 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11905031 5 mL 5 Milliliter
11915031 25 mL 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11905031
Marke: Thermo Scientific Acros 114230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14064-10-9 | C7H11ClO4 | 194.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14064-10-9
Summenformel C7H11ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 194.61
InChI-Schlüssel WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chloromalonate, diethyl 2-chloromalonate, ethyl chloromalonate, ethylmonochloromalonate, propanedioic acid, chloro-, diethyl ester, chloromalonic acid, diethyl ester, diethyl chloropropanedioate, malonic acid, chloro-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-chloropropanedioate, propanedioic acid, 2-chloro-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 84182
IUPAC-Name Diethyl-2-chlorpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl chloromalonate
Schmelzpunkt 221.0°C to 222.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2040g/mL
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Strukturformel C2H5O2CCH(Cl)CO2C2H5
Brechungsindex 1.431
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.204
Formelmasse 194.61
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chloromalonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.