Learn More
Diethylchloromalonat, TRC
Artikelnummer. 30385165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385165 10 g
30381890 1 g
30372592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44406010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14064-10-9
Summenformel C7H11ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 194.61
Synonym 2-Chloropropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Ethyl Ester, Diethyl Monochloromalonate, Ethyl Chloromalonate, NSC 227952, alpha-Chlorodiethyl Malonate
IUPAC-Name Diethyl-2-chlorpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Chloromalonate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 194.0346