Learn More
Diethylchlorophosphit, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Chlorophosphite |
| CAS | 589-57-1 |
| Summenformel | C4H10ClO2P |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(Cl)OCC |
| IUPAC-Name | Chlor(diethoxy)phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.55 |
| Formelmasse | 156.0107 |