Learn More
Diethylkromoglikat, TRC
Artikelnummer. 30386407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386407 1 g
30385885 100 mg
30380796 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4441301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16150-45-1
Summenformel C27 H24 O11
Molekulargewicht (g/mol) 524.47
Synonym Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate)
IUPAC-Name Ethyl 5-[3-(2-Ethoxycarbonyl-4-Oxochromen-5-yl)Oxy-2-Hydroxypropoxid]-4-Oxochromin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Formelmasse 524.1319