Learn More
Diethylcyanomethylphosphonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469552 500 g 500 Gramm
11449552 25 g 25 Gramm
11459552 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11469552 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10218.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
Diethyl cyanomethyl phosphonate is used as an intermediate in Horner-Emmons reaction for the synthesis of substituted nitriles and their amide and heterocyclic derivatives. It is known as a modified Wittig reagent used in the preparation of alpha, beta-unsaturated nitriles from ketones or aldehydes like 3-hydroxy-3-methylbutanal. It reacts with epoxides and nitrones to prepare cyano-substituted cyclopropanes and aziridines respectively. It is actively involved in the synthesis of alpha-arylated alkanenitriles via reaction with aryl iodides in presence of CuI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-Cyanomethylphosphonat wird als Zwischenprodukt in der Horner-Emmons-Reaktion zur Synthese von substituierten Nitrilen und deren Amid- und heterocyclischen Derivaten verwendet. Es wird als modifiziertes Wittig-Reagenz bezeichnet, das zur Herstellung von Alpha-, Beta-ungesättigten Nitrilen aus Ketonen oder Aldehyden wie 3-Hydroxy-3-Methylbutanal verwendet wird. Es reagiert mit Epoxiden und Nitronen, um cyanosubstituierte Cyclopropane bzw. Aziridine vorzubereiten. Es ist aktiv an der Synthese von alpha-arylierten Alkannitrilen über eine Reaktion mit Aryliodiden in Anwesenheit von CuI beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Terahydrofuran, Ethylacetat und Methylenchlorid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2537-48-6
Summenformel C6H12NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 177.14
MDL-Nummer MFCD00001893
InChI-Schlüssel KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphorylacetonitril
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl cyanomethylphosphonate
Dichte 1.094
Siedepunkt 132°C to 135°C (1.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 500 g
UN-Nummer UN3278
Beilstein 1772981
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,terahydrofuran,ethyl acetate and methylene chloride.
Formelmasse 177.14
Reinheit (%) ≥98%