Learn More
Diethylcyanomethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30378725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378725 5 g -
30380937 25 g -
30385349 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4441655G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2537-48-6
Summenformel C6H12NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 177.14
Synonym P-(Cyanomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Cyanomethyl)diethoxyphosphine Oxide, (Diethoxyphosphinyl)acetonitrile, Diethyl Cyanomethanephosphonate, O,O-Diethyl (Cyanomethyl)phosphonate, NSC 407826
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphorylacetonitril
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Cyanomethylphosphonate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Formelmasse 177.0555