Learn More
Diethylcyclohexan-1,1-dicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447357 5 g 5 Gramm
15437357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34412.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1139-13-5
Summenformel C12H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD02093457
InChI-Schlüssel MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester, acmc-1c6ic, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclohexane, cyclohexanedicarboxylicaciddiethylester, diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate #, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, 1,1-diethyl ester
PubChem CID 249270
IUPAC-Name Diethylcyclohexan-1,1-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Siedepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 95%