Learn More
(-)-Weinsäurediethylester, 99 %, hergestellt aus nicht-natürlicher Weinsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10684712
Marke: Thermo Scientific Acros 200340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13811-71-7
Summenformel C8H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00064451
InChI-Schlüssel YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC-Name Diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diethyl D-tartrate
Namenshinweis Made from unnatural tartaric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 5 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Relative Dichte 1.2
Spezifischer Drehzustand −9° (20°C neat)
Spezifische Drehung − 9.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit