Learn More
Diethyl-d10-Phosphat, CDN
Artikelnummer. 30320198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320198 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320198 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND80770.01G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Phosphate-d10 (Diethyl-d10)
CAS 2483831-48-5
Summenformel C4 D10 H O4 P
Menge 0.01 g
Synonym Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol, 1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1,1'-(hydrogen phosphate), Diethyl-d10 Phosphate, Diethyl Phosphate-d10, Diethyl Phosphate-D10
InChI-Formel InChI=1 S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name Bis(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 164.1631
Formelmasse 164.1023 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity