Learn More
Diethyl-di-n-Propylmalonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446047 100 g 100 Gramm
11436047 25 g 25 Gramm
11456047 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25062.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6065-63-0
Summenformel C13H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.331
MDL-Nummer MFCD00026840
InChI-Schlüssel NNDOHYGFLASMFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80168
IUPAC-Name Diethyl 2,2-Dipropylpropandioat
SMILES CCCC(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl di-n-propylmalonate
Menge 100 g
Synonym diethyl dipropylmalonate, diethyl 2,2-dipropylmalonate, diethyl-dipropylmalonate, diethyldipropylmalonate, diethyl di-n-propylmalonate, 1,3-diethyl 2,2-dipropylpropanedioate, propanedioic acid, dipropyl-, diethyl ester, malonic acid, dipropyl-, diethyl ester, acmc-209mla, diethyl2,2-dipropylmalonate
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) 97%