Learn More
Diethyldiallylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489693 250 g 250 Gramm
11469693 10 g 10 Gramm
11479693 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12460.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke?s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyldiallylmalonat ist das Ausgangsmaterial für die enantioselektive Synthese von karbozyklischen Nukleosidanaloga. Es wird auch als niedrige Katalysatorbelastung bei der ringschließenden Metathesereaktion verwendet. Es wurde eine durch kationischen Nickel katalysierte Cycloisomerisierung von Diethyldiallylmalonat beschrieben (mit Monodentatphosphoramiditen und Wilkes-Azaphospholen als Liganden).
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser. (0.72 g/l) (25 °C)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3195-24-2
Summenformel C13H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.299
MDL-Nummer MFCD00009126
InChI-Schlüssel LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
IUPAC-Name Diethyl2,2-Bis(prop-2-enyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl diallylmalonate
Dichte 0.993
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 250 g
Beilstein 1790529
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 98%