Learn More
Diethyldibrommalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394499
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394499 5 g 5 Gramm
11474493 25 g 25 Gramm
11484493 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11394499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11508.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 631-22-1 | C7H10Br2O4 | 317.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-22-1
Summenformel C7H10Br2O4
Molekulargewicht (g/mol) 317.96
MDL-Nummer MFCD00015154
InChI-Schlüssel PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69427
IUPAC-Name 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl dibromomalonate
Dichte 1.68
Siedepunkt 108°C to 110°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.485
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1783879
Synonym diethyl dibromomalonate, diethyl 2,2-dibromomalonate, ethyl dibromomalonate, propanedioic acid, dibromo-, diethyl ester, malonic acid, dibromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibromo-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate, diethyldibromomalonate, acmc-1cuuu, diethyl2,2-dibromomalonate
Formelmasse 317.96
Reinheit (%) 97%