Learn More
Diethyldicarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499767 5 g 5 Gramm
11409777 25 g 25 Gramm
11419777 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22753.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Ribonuclease inhibitorDiethyl dicarbonate acts as an inhibitor of ryanodine binding to ryanodine/calcium(II) receptor channel. It is useful for specific inactivation of nucleases during isolation of undegraded polynucleotides. Further, it inhibits platelet-activating factor acetyl hydrolase. In addition to this, it is involved in the modification reagent for His and Tyr residues in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ribonuklease-InhibitorDiethyldicarbonat wirkt als Inhibitor der Bindung von Ryanodin an den Rezeptorkanal von Ryanodin/Calcium(II). Ist nützlich für die spezifische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von nicht degradierten Polynukleotiden. Hemmt darüber hinaus die Thrombozytenaktivierungsfaktor-Acetylhydrolase. Ist darüber hinaus am Modifikationsreagenz für His- und Tyr-Rückstände in Proteinen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Ethanol, Estern, Ketonen und Kohlenwasserstoffen. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren, starken Basen und Ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1609-47-8
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00009106
InChI-Schlüssel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-Name Ethoxycarbonylethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl dicarbonate
Dichte 1.101
Siedepunkt 93°C to 94°C (18 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.398
Menge 5 g
Beilstein 637031
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7998
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,ethanol,esters,ketones and hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl dicarbonate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate