Learn More
Diethyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342417 100 g 100 Gramm
11332417 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10065.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 110-81-6 | C4H10S2 | 122.244 g/mol
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous minerals and in plating baths for gold and silver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylsulfid wird als Lösungsmittel für wasserfreie Mineralien und in Galvanisierungsbädern für Gold und Silber verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-81-6
Summenformel C4H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 122.244
MDL-Nummer MFCD00009266
InChI-Schlüssel CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
PubChem CID 8077
IUPAC-Name (Ethyldisulfanyl)ethan
SMILES CCSSCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl disulfide
Schmelzpunkt -102°C
Dichte 0.993
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3CH2S-SCH2CH3
Brechungsindex 1.506
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098273
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.25
Reinheit (%) 99%