missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 130996-24-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C26 H31 N O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Lacidipine Imp. B (BP), Lacidipine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H31NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15H,8-9H2,1-7H3/b15-14+ |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC)c1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur